57345-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Sinonimo/i:
SPME FIBER 23GA PK3,AUTO, W/65UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gruppo fibre SPME polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiali
fused silica fiber
plain blue hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.