Documenti fondamentali
57341-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Sinonimo/i:
Unità fibra SPME PDMS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiali
fused silica fiber
plain red hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 ×  ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
Volatili
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Elvira M Gaspar et al.
Journal of chromatography. A, 1216(14), 2749-2756 (2008-11-28)
The gas chromatographic profiles of exhaled air from lung cancer patients have been investigated. The breath from healthy volunteers, smokers and non-smokers, and lung cancer patients without treatment and under radio and/or chemotherapy, was collected using Tedlar bags. Different profiles
Belinda Vallejo-Cordoba et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(18), 5567-5571 (2004-09-18)
Solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography were used for tequila volatile characterization and ethyl ester quantitation. Several factors determined the differences in tequila volatile profiles obtained by the SPME technique, namely, sampling mode, fiber coating, and fiber exposure time.
Hans-Georg Schmarr et al.
Journal of chromatography. A, 1226, 96-102 (2011-11-08)
This work describes the development of a trace level (<1 ngL(-1)) analysis of haloanisoles in complex wine matrix. The suggested method involves sample preparation based on solid phase extraction, a clean-up to remove acidic compounds, concentration of the haloanisole fraction
David Arroyo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(28), 4487-4497 (2011-06-04)
An experimental design optimization is reported of an analytical procedure used in the simultaneous determination of seven non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in bovine milk by gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). This analytical procedure involves a solid-phase microextraction (SPME)
A Jiménez et al.
Journal of chromatography. A, 1028(2), 321-324 (2004-03-09)
Solid-phase microextraction was used as a technique for headspace sampling of extra virgin olive oil and virgin olive oil samples with different off-flavours. A 100 microm coated polydimethylsiloxane fiber was used to extract volatile aldehydes, the sampling temperature was 45
Protocolli
High-resolution profiling of terpenes and terpenoids to identify fragrance compounds and distinguish hops and cannabis varieties using SPME-GC/MS.
Terpenes are present in essential oils derived from plants and often impart characteristic aromas to the plant or its oil. The SPME is a convenient, efficient, and easy to automate sample preparation technology for analyzing the terpene/terpenoid profile of these plant materials.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPME