57309
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS)
df 30 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica fiber
plain yellow hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 × ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
321 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.