57342-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Sinonimo/i:
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiali
fused silica fiber
plain red hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 × ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)