57326-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Sinonimo/i:
StableFlex™ SPME fiber, manual, w/65um PDMS-DVB coating, pk 3
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gruppo fibre SPME polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, StableFlex, for use with manual holder
Materiali
StableFlex fiber
plain pink hub
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.