57287-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Sinonimo/i:
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME fiber assortment kit 4, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiali
assorted colors hub
fused silica fiber
Misura ago
23 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)