57306
SPME fiber assortment kit 1
for use with manual holder, needle size 24 ga
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
assorted colors hub
fused silica fiber
Misura ago
24 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PA coating
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Componenti
- 85μm polyacrylate coating
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 7μm polydimethylsiloxane coating
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)