57320-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Sinonimo/i:
SPME Assortment Kit 2, Manual Version
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME fiber assortment kit 2, for use with manual holder, needle size 24 ga
Materiali
assorted colors hub
fused silica fiber
Misura ago
24 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85μm Polyacrylate coating
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)