527483
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
average Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~70,000
Livello qualitativo
Concentrazione
30 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.395
P. ebollizione
100 °C
Densità
1.158 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.