527491
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
average Mw ~1,000,000, 25 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~1,000,000
Livello qualitativo
Concentrazione
25 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.3875
Densità
1.163 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Anionic polyelectrolyte.
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.