Documenti fondamentali
81612
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 77,000
Sinonimo/i:
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mp ~82800
Mw ~77400
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)