409022
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight), 20 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PDADMAC
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight)
Concentrazione
20 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.375
Viscosità
250-500 cP(25 °C, Brookfield)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.