Documenti
458627
Sigma-Aldrich
Poly[bis(2-chloroethyl) ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea] quaternized, solution
62 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Polyquaternium-2
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Concentrazione
62 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
pH
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
P. eboll.
105 °C
Densità
1.13 g/mL at 25 °C
Applicazioni
Adhesion promoter toward polar surfaces. Conditioning agent in personal care products.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.