479144
Poly(allylamine) solution
average Mw ~65,000, 10 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PAH
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~65,000
Livello qualitativo
Concentrazione
10 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.382
Viscosità
~250 cP(25 °C)(lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.