Documenti fondamentali
408727
Sigma-Aldrich
Polietilenimina, ramificata
average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched
Sinonimo/i:
aziridina, omopolimero, PEI
About This Item
Formula condensata:
H(NHCH2CH2)nNH2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Stato
viscous liquid
PM
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~25,000 by LS
Impurezze
≤1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.5290
Viscosità
13,000-18,000(50 °C)
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Densità
1.030 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La polietilenimmina (PEI) è un polimero cationico idrofilo utilizzato diffusamente come reagente di delivery di nucleotidi non virali La PEI ramificata può essere sintetizzata per polimerizzazione cationica con apertura d′anello dell′aziridina. Paticelle a base di PEI possono essere usate come adiuvanti per i vaccini. Grazie alle sue eccellenti proprietà chimico-fisiche, viene impiegata in molti ambiti, come quello della separazione e della purificazione delle proteine, dell′assorbimento del diossido di carbonio, del trasporto di farmaci, del trattamento degli effluenti e delle marcature biologiche.
Applicazioni
La polietilenimmina può essere impiegata come vettore polimerico sintetico non-virale per la veicolazione in vivo di acidi nucleici ad azione terapeutica. L′interazione tra gli acidi nucleici carichi negativamente e lo scheletro polimerico carico positivamente dà luogo alla formazione di complessi su scala nanometrica. Questi complessi privi di carica proteggono gli acidi nucleici inglobati dagli enzimi e mantengono la propria stabilità fino a che non si verifica l′assorbimento cellulare. Per esempio, l′albumina sierica umana coniugata con PEI mostra una buona transfezione di pDNA e una bassa tossicità
La PEI può essere impiegata per funzionalizzare nanotubi a parete singola (SWNT) per migliorare la loro solubilità e la loro biocompatibilità, mantenendo allo stesso tempo l′integrità strutturale dell′SWNT originario. I SWNT funzionalizzati in maniera covalente trovano impiego nell′assorbimento di CO2 e nella veicolazione di geni.
La PEI ramificata può essere usata anche per modificare le proprietà superficiali degli adsorbenti. Nanofibre di ossido di zirconio idrato/PAN modificate con PEI vengono usate per la defluorurazione dell′acqua di falda, vista la loro elevata capacità di adsorbimento dello ione fluoruro e l′ampio range di pH in cui possono operare.
Caratteristiche e vantaggi
I gruppi amminici primari e secondari della PEI possono legarsi efficacemente A farmaci, acidi nucleici e altre porzioni molecolari funzionali.
La PEI ramificata dà prova di una migliore capacità di complessazione euna migliore capacità tamponante.
Stato fisico
Polimero ramificato
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hsuan-Wen Chiu et al.
Oncotarget, 8(55), 94129-94141 (2017-12-08)
The betanodavirus B2 protein targets the mitochondria and acts as a "death factor", but its effect on lung cancer cells is unknown. We examined the effect of the B2 protein on triggering apoptosis or necroptosis
Q Tu et al.
Oncogene, 37(1), 128-138 (2017-09-12)
Pancreatic cancer is among the deadliest malignancies; however, the genetic events that lead to pancreatic carcinogenesis in adults remain unclear. In vivo models in which these genetic alterations occur in adult animals may more accurately reflect the features of human
Baoshun Lin et al.
Medicine, 94(31), e1301-e1301 (2015-08-08)
As an immunotoxin, diphtheria toxin has been widely used in gene therapy and gene function assays for its roles in protein synthesis inhibition, and the aim of our study is to set up a nonintegrating lentiviral system for specific expression
Wei Dong et al.
Frontiers in immunology, 9, 2312-2312 (2018-10-26)
Sequential infection with antigenically distinct influenza viruses induces cross-protective immune responses against heterologous virus strains in animal models. Here we investigated whether sequential immunization with antigenically distinct influenza vaccines can also provide cross-protection. To this end, we compared immune responses
Gavin Ka Yu Siu et al.
Scientific reports, 6, 23464-23464 (2016-03-25)
Hepatitis C virus (HCV) has long been observed to take advantage of the host mitochondria to support viral replication and assembly. The HCV core protein has been implicated to fragment host mitochondria. In this report, we have discovered that the
Articoli
New methods for materials fabrication at the micro- and nanoscale will drive scientific and technological advances in areas of materials science, chemistry, physics, and biology. The broad diversity of potentially relevant materials, length scales, and architectures underscores the need for flexible patterning approaches. One important example is the fabrication of 3D periodic structures composed of colloidal, polymeric, or semiconductor5 materials.
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
408727-100ML4061838253682
408727-1L4061831988727
408727-250ML4061838253699