P3143
Poly(ethyleneimine) solution
analytical standard, 50 % (w/v) in H2O
Sinonimo/i:
Ethyleneimine polymer solution, PEI
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
PM
Mn ~60,000
Mw 750,000
Concentrazione
50 % (w/v) in H2O
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
single component solution
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?