306185
Polyethylenimine
80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H₂O
Sinonimo/i:
PEI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H2O
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
Mw 110,000
Concentrazione
37 wt. % in H2O
pH
12
Temp. transizione
pour point 0 °C
Densità
1.08 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N1CC1
InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
306185-100G | 4061838138842 |
306185-250G | 4061838145680 |