735132
Allylamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
3-Aminopropene hydrochloride, Mono-allylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
178-183 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H
MLGWTHRHHANFCC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2