X1376
p-Xylene-2-sulfonic acid hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for serum cholesterol determination.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)