Documenti fondamentali
129631
Sigma-Aldrich
2-Mesitylenesulfonic acid dihydrate
97%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2SO3H · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.29
Beilstein:
1961501
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H12O3S.2H2O/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;;/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);2*1H2
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Mesitylenesulfonic acid dehydrate was used in the preparation of tert-Butyl (2S,4S)-N,N-di-tert-butoxycarbonyl-5-fluoroleucine.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jean-Damien Charrier et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(4), 474-482 (2004-02-11)
Syntheses of (2S,4S)- and (2S,4R)-5-fluoroleucine, and, and of (2S,4S)-[5,5-(2)H(2)]-5-fluoroleucine, have been completed. The methodology allows these compounds to be prepared in sufficient quantities for incorporation by solid-state protein synthesis into strategic sites in proteins for folding studies. X-ray structures of