Documenti fondamentali
8.00468
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzenesulfonic acid, Phenylsulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-638-7
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
171 °C/0.13 hPa
Punto di fusione
43 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
930 g/L
Densità
1.32 g/cm3 at 47 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C