21039
Calcium carbide
granulated, technical, ≥75% (gas-volumetric)
Sinonimo/i:
Calcium acetylide, Calcium dicarbide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥75% (gas-volumetric)
Stato
pieces
Qualità
granulated
Dimensione particelle
0.1-1 mm
Densità
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- NUCLEOPHILIC ADDITION OF PHOSPHINOXIDES AND ALCOHOLS TO ACETYLENE GENERATED in situ FROM CALCIUM CARBIDE: This study discusses the reactivity of acetylene generated from calcium carbide for various organic synthesis applications (Aleksandrovna, 2024).
- Construction of 3-Methyl-2-Substituted Benzofurans and 3-Methyl-2-Substituted Benzothiophenes Using Solid Calcium Carbide as a Substitute for Gaseous …: Describes a synthetic method using solid calcium carbide in organic synthesis, highlighting its practicality and environmental benefits (Wang et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?