212946
Copper(I) chloride
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 546 °C)
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
1490 °C (lit.)
Punto di fusione
430 °C (lit.)
Solubilità
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?