224332
Copper(I) chloride
ReagentPlus®, purified, ≥99%
Sinonimo/i:
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 546 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
P. eboll.
1490 °C (lit.)
Punto di fusione
430 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3