1.02739
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Copper(I) chloride, Copper monochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥97.0% (manganometric)
Stato
solid
Potenza
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
1367 °C/1013 hPa
Punto di fusione
422 °C
Densità
4.14 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
1600‑1800 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Substances insoluble in acid: ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3