Key Documents
8.18247
Sigma-Aldrich
Copper(II) chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Copper(II) chloride, Copper dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-210-2
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
498 °C (decomposes)
Solubilità
620 g/L
Densità
3.39 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Catalytic enhancement in organic synthesis: The study explores the use of Copper(II) chloride as a catalytic agent in the synthesis of 4-sulfonyl-1,2,3-triazoles, highlighting its role in sequential aerobic copper-catalyzed sulfonylation and Dimroth cyclization, providing a robust method for constructing triazole frameworks in medicinal chemistry and material science (Van Hoof et al., 2021).
Risultati analitici
Assay (iodometric, calc.on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3