Documenti
5.89565
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
≥99.8%, anhydrous
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup