221783
Copper(II) chloride dihydrate
reagent grade
Sinonimo/i:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Stato
crystals
Concentrazione
35.0-38.0% Cu (EDTA titration)
pH
3-3.8
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- As a recoverable promoter for the conversion of oximes to carbonyl compounds under mild reaction conditions.
- To catalyze Biginelli condensation of aldehyde, β-ketoester and urea or thiourea to form dihydropyrimidinones under solvent-free and microwave irradiations.
- Along with stannous chloride for the allylation of aldehydes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?