459097
Copper(II) chloride dihydrate
99.999%
Sinonimo/i:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
99.999%
Stato
solid
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?