211273
Zinc chloride
ACS reagent, ≥97%
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Saggio
≥97%
Stato
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?