31650
Zinc chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Saggio
≥98%
Stato
crystalline powder
Impurezze
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤0.02%
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤0.05%
Pb: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?