14422
Zinc chloride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98-100.5%
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Grado
puriss.
Saggio
98-100.5%
Stato
crystalline powder
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezze
heavy metals, complies
oxide chloride (as ZnO), complies
residual solvents, complies
≤0.005% foreign heavy metals (as Pb)
≤0.005% total nitrogen (N)
≤0.03% ammonium (NH4)
≤1% alkalis/earth alkalis
pH
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Al:, in accordance
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Fe:, in accordance
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mg:, in accordance
Na: ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Zinc chloride is a colorless white compound composed of zinc and chlorine, which can be used as a flux for soldering.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?