11209
Ammonio cloruro
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
solid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
thiocyanate (SCN), complies
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
4.6-6.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): in accordance
iodide (I-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?