31119
Solfato d′ammonio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1