Documenti fondamentali
1.28221
SAFC
Zinc chloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Zinc chloride, Dichlorozinc
About This Item
Formula condensata:
ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51472303
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
PM
136.30 g/mol
Impurezze
endotoxins, low
P. ebollizione
293 °C
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Solubilità
851 g/L at 20 °C
Densità
2.93 g/cm3 at 22 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
Applicazioni
Mineral Salt
Confezionamento
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3