1.08800
Zinc acetate dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Zinc acetate dihydrate
About This Item
agenzia
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Punto di fusione
237 °C
Densità
1.74 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3