Key Documents
1.09439
Supelco
Soluzione tampone
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione tampone a pH 7,00 (20 °C) (idrogenofosfato di disodio/diidrogenofosfato di potassio)
About This Item
Codice UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
P. eboll.
109 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-5 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Questa soluzione tampone (fosfato di sodio bibasico/fosfato di sodio monobasico) viene preparata con approccio gravimetrico a partire da reagenti di alta qualità e da acqua a elevata purezza. Viene sottoposta a controllo della qualità e convalidata in un laboratorio di taratura accreditato in conformità alla norma ISO/IEC 17025. Il suo valore di pH pari a 7,00 a 20 °C è qualificato mediante analisi con elettrodo di vetro combinato, seguendo un metodo di calibrazione a 5 punti, come da DIN 19268, rispetto a standard di riferimento primari certificati in base alla DIN 19266
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
The di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate buffer solution finds applications in analytical procedures for the calibration, qualification, and monitoring of pH measuring instruments.
Caratteristiche e vantaggi
  • Misurata e convalidata in un laboratorio accreditato secondo gli standard ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Tracciabile agli SRM del NIST e agli standard di riferimento primario certificati del PTB
  • ®
  • Prodotto di lunga durata che può essere conservato per tre anni.
  • Accompagnata da un certificato d′analisi (CdA) dettagliato e lotto-specifico a favore di audit di successo
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Soluzione tampone (potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99002
Soluzione tampone
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: blue, traceable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99050
Buffer solution
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Soluzione tampone
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09436
Buffer solution
Buffer solution (glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09432
Buffer solution
Buffer Solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: yellow, tracable to NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09400
Buffer Solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09434
Buffer solution
Buffer solution di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, traceable to NIST, traceable to PTB, pH 6.88 (20 °C), Certipur®
Supelco
1.07294
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09476
Buffer solution