30315
Ioduro di potassio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Descrizione
REDUCING SUBSTANCES complying
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
solid
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6.0-8.0 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- An iodine source in the synthesis of 1-iodoalkynes and iodophenols from alkynes and phenols using tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as oxidant.
- A catalyst in the synthesis of sulfonated oxindoles by arylsulfonylation of activated alkenes using sulfonylhydrazides as sulfonyl precursor, and water as solvent.
- An oxidative degradation inhibitor to reduces oxidative degradation of monoethanolamine (MEA).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?