03002
Iodio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9 (vs air)
Tensione di vapore
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99.8-100.5%
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Resistività
1.3E15 μΩ-cm
Impurezze
residual solvents, in accordance
≤0.03% non-volatile matter
P. ebollizione
184 °C (lit.)
Punto di fusione
113 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
II
II
InChI
1S/I2/c1-2
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of oligonucleotides using a standard Applied Biosystems 392 DNA/RNA Synthesizer.
- Fabrication of electrochemical solar cells by using the single-walled carbon nanotubes (SWNTs)-modified fluorine-doped tin oxide coated glass (FTO) glass as the working electrode.
- To compose iodide-based solution, used as the liquid electrolyte in the dye-sensitized solar cells.
It may be used for the trace-labelling of proteins. It may be used for the iodination methods, in which the cationic portion of the iodine molecule bounds to the ring structure of tyrosine. Theoretical efficiency of labelling achieved is 50%.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?