1.04761
Iodine
sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Iodine
About This Item
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
0.41 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
solid
Potenza
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
Viscosità cinematica
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
P. ebollizione
185 °C/1013 hPa
Punto di fusione
114 °C
Solubilità
0.3 g/L
Densità
4.93 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
2100 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
II
InChI
1S/I2/c1-2
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Bromide and Chloride (as Cl): ≤ 0.005 %
Non volatile matter (105 °C): ≤ 0.01 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2