376558
Iodio
flakes, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
flakes
Resistività
1.3E15 μΩ-cm
Impurezze
≤0.05% nonvolatile matter
P. eboll.
184 °C (lit.)
Punto di fusione
113 °C (lit.)
Stringa SMILE
II
InChI
1S/I2/c1-2
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as a catalyst in the synthesis of the following:
- Quinoxalines by reacting 1,2-diamines with 1,2-dicarbonyl compounds under microwave condition.
- N-Substituted pyrroles via condensation of 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran with amines under microwave condition.
- Disulfidation of alkenes.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2