04115
Phosphorous acid solution
≥50%
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
≥50%
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Densità
1.651 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
O[PH](O)=O
O[PH](O)=O
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)