W290017
Acido fosforico
85 wt. % in H2O, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
84.0-86% (by NaOH, titration)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
85 wt. % in H2O
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%passes test
fluoride (F-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤1500 ppm
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Applicazioni
- A Novel Resistive Sensor Network Utilizing an SAP-Enhanced Ionic Layer and CNT Doping for Multipoint Pressure Measurement.: This article showcases the role of phosphoric acid solutions in creating sensitive and accurate pressure sensors for various technological applications, from healthcare to consumer electronics (Fan et al., 2024).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter