345245
Acido fosforico
85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
85 wt. % in H2O
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Applicazioni
- come mezzo per l′inibizione della corrosione dell′acciaio dolce
- come agente di attivazione nella preparazione del carbone attivo
- per il potenziamento delle prestazioni elettrochimiche dei dispositivi che generano energia
- nello sviluppo delle membrane polimeriche per le pile a combustibile con membrana a scambio protonico
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Contenuto correlato
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.