364304
Nickel(II) chloride hydrate
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nickel dichloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 671 °C)
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
solid
Composizione
Degree of hydration, 7-8
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
HGGYAQHDNDUIIQ-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?