Documenti fondamentali
203084
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobalt(2+) chloride hydrate (1:2:1), Dichlorocobalt hydrate, cobalt dichloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
CoCl2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.84 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 0 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Composizione
Degree of hydration, 5-6
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
86 °C (lit.)
Densità
1.924 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
QVCGXRQVUIKNGS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203084-10G4061838765604
203084-50G