Key Documents
8.18311
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
for synthesis
Sinonimo/i:
Copper(I) iodide, Copper monoidide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CuI
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-674-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
1290 °C/1013 hPa
Punto di fusione
588 °C
Solubilità
0.08 g/L
Densità
5.62 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3