Documenti fondamentali
20370
Sigma-Aldrich
tert-Butyl nitrite
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl nitrite
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CONO
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Beilstein:
1209339
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤8% tert-butyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.368
P. ebollizione
61-63 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: very soluble
chloroform: very soluble
diethyl ether: very soluble
glycerol: insoluble
water: slightly soluble
Densità
0.864 g/mL at 20 °C
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
O-nitroso
nitroso
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
tert-Butyl nitrite is an organic building block widely used in various organic transformations such as oxidation, diazotization, nitrosation, nitration, oximation, N-synthon, and miscellaneous reactions.
Applicazioni
tert-Butyl nitrite can be used as a reactant to synthesize aryl diazonium salts via diazotation.
Altre note
Reagent for nitrosations, kinetics; Clean source of Me3C radicals by near-UV photolysis
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M.J. Crookes et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1339-1339 (1988)
L. Batt et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 21, 535-535 (1989)
Brenden Kilpatrick et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(5), 514-516 (2012-12-01)
A methodology for the efficient conversion of aromatic sulfonamides into their mono-nitro derivatives using tert-butyl nitrite is reported. The reaction exhibits a high degree of chemoselectivity for sulfonamide functionalized aryl systems, even in the presence of other sensitive or potentially