196649
2-Fluorobenzonitrile
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-amino-1,2-benzisoxazoles
- 6-(acetylaminomethyl)-3-amino-1,2-benzisoxazole
- 5-(4′-methyl [1, 1′-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole
- xanthone-iminium triflates
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?