Key Documents
191531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl chloride
99%
Sinonimo/i:
1-Chloromethyl-4-tert-butylbenzene, 4-(tert-Butyl)-α-chlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.69
Beilstein:
471673
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
101-105 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A comparison of 1, 4-bis (halomethyl) benzenes as monomers for the modified Gilch route to poly [2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene].
Sanford EM, et al.
CRC Handbook of Thermoelectronics, 23, 2347-2348 (1999)